Chloro(metylo)(difenylo)silan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04162.09
L04162.18
L04162.09EA
301
PLN
L04162.09
L04162.18
Chloro(metylo)(difenylo)silan ≥97%
Chloro(metylo)(difenylo)silan
Purity: 97%
CAS No.: 144-79-6
Molecular Formula: C13H13ClSi
Formula Weight: 232.79
Flash Point: 141°(285°F)
Refractive Index: 1.5740
Odour: Irritating
Boiling Point: 294-295°
Beilstein Reference: 2937445
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000498
Formuła:
C₁₃H₁₃ClSi Temp. Wrzenia: 294…295 °C Gęstość: 1,104 Temp. Zapłonu: 141 °C (285 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000498 Numer CAS: 144-79-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-639-0 Jednostka: 2987 ADR: 8,II |