Chloro(difenylo)silan tech. 90%, pręty, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03602.06
L03602.14
L03602.06EA
638
PLN
L03602.06
L03602.14
Chloro(difenylo)silan tech. 90%, pręty, Technical Grade
Chloro(difenylo)silan
Purity: 90%
CAS No.: 1631-83-0
Molecular Formula: C12H11ClSi
Formula Weight: 218.76
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 2937164
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00045144
Formuła:
C₁₂H₁₁ClSi Temp. Wrzenia: 280 °C Gęstość: 1,123 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045144 Numer CAS: 1631-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-634-8 Jednostka: 2987 ADR: 8,II |