m-Toluic hydrazide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
m-Toluic acid hydrazide, 3-Methylbenzoic hydrazide
L01043.06
L01043.14
L01043.06EA
296
PLN
L01043.06
L01043.14
m-Toluic hydrazide ≥97%
m-Toluic hydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 13050-47-0
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 2045125
Formuła:
C₈H₁₀N₂O MW: 150.18 g/mol Temp. topnienia: 94…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014760 Numer CAS: 13050-47-0 Numer WE (dawny EINECS): 235-926-6 |