Hydrazyd o-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00668.06
L00668.14
L00668.06EA
347
PLN
L00668.06
L00668.14
Hydrazyd o-toluilowy ≥98%
Hydrazyd o-toluilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 7658-80-2
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 1862809
Formuła:
C₈H₁₀N₂O Temp. topnienia: 122…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014756 Numer CAS: 7658-80-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-623-8 |