Drukuj
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L00467.06 L00467.14
L00467.06EA 409 PLN
L00467.06 L00467.14
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98%
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 773-01-3 Molecular Formula: C8H11BF4O Formula Weight: 209.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 224-226° Beilstein Reference: 3639361 MDL No.: MFCD00032098
Formuła: C₈H₁₁BF₄O
Temp. topnienia: 224…226 °C
Numer MDL: MFCD00032098
Numer CAS: 773-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-256-2