2-Chloro-3-formylpyridine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
H53399.03
H53399.06
H53399.14
H53399.03EA
313
PLN
H53399.03
H53399.06
H53399.14
2-Chloro-3-formylpyridine ≥98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 36404-88-3
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄ClNO Temp. topnienia: 50…54 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01315308 Numer CAS: 36404-88-3 |