1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
H52371.MD
H52371.03
H52371.06
H52371.MDEA
533
PLN
H52371.MD
H52371.03
H52371.06
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Purity: 97+%
CAS No.: 934-98-5
Molecular Formula: C7H17N3
Formula Weight: 143.43
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03701701
Formuła:
C₇H₁₇N₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03701701 Numer CAS: 934-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-296-3 ADR: 8,III |