5-Bromo-2-formylopirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
H50154.03
H50154.06
H50154.03EA
598
PLN
H50154.03
H50154.06
5-Bromo-2-formylopirydyna ≥99%
5-Bromo-2-formylopirydyna
Purity: 99%
CAS No.: 31181-90-5
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Melting Point: 94-96°
MDL No.: MFCD04112535
Formuła:
C₆H₄BrNO Temp. topnienia: 94…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04112535 Numer CAS: 31181-90-5 |