2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
H50098.03
H50098.06
H50098.03EA
1310
PLN
H50098.03
H50098.06
2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
2-Chloro-4-formylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 101066-61-9
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 46-49°
MDL No.: MFCD06651557
Formuła:
C₆H₄ClNO Temp. topnienia: 46…49 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06651557 Numer CAS: 101066-61-9 |