3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50087.03
H50087.06
H50087.03EA
613
PLN
H50087.03
H50087.06
3-Formyl-2-methoxypyridine ≥97%
3-Formyl-2-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 71255-09-9
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
MDL No.: MFCD04115112
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115112 Numer CAS: 71255-09-9 |