2-Metoksy-6-formylopirydyna 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
H34432.03
H34432.06
H34432.03EA
504
PLN
H34432.03
H34432.06
2-Metoksy-6-formylopirydyna 96%
2-Metoksy-6-formylopirydyna
Purity: 96%
CAS No.: 54221-96-4
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Refractive Index: 1.5310
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05664030 Numer CAS: 54221-96-4 |