Drukuj
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H32756.03 H32756.06
H32756.03EA 433 PLN
H32756.03 H32756.06
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 50594-78-0 Molecular Formula: C7H3FN2O2 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 101-105° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01632196
Formuła: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Temp. topnienia: 101…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632196
Numer CAS: 50594-78-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III