4-Fluoro-2-nitrobenzonitryl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32610.03
H32610.09
H32610.03EA
841
PLN
H32610.03
H32610.09
4-Fluoro-2-nitrobenzonitryl ≥97%
4-Fluoro-2-nitrobenzonitryl
Purity: 97%
CAS No.: 80517-21-1
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277447
Formuła:
C₇H₃FN₂O₂ Temp. topnienia: 69…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00277447 Numer CAS: 80517-21-1 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |