5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32564.03
H32564.06
H32564.03EA
715
PLN
H32564.03
H32564.06
5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 870521-31-6
Molecular Formula: C8H10BrNO
Formula Weight: 216.08
Refractive Index: 1.5305
Formuła:
C₈H₁₀BrNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368869 Numer CAS: 870521-31-6 |