4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32391.03
H32391.06
H32391.03EA
257
PLN
H32391.03
H32391.06
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1009-35-4
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Physical Form: Solid
Appearance: Cream to orange
Melting Point: 90-94°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632197
Formuła:
C₇H₃FN₂O₂ Temp. topnienia: 90…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632197 Numer CAS: 1009-35-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |