4-(Boc-amino)pirydyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H30820.06
H30820.14
H30820.06EA
280
PLN
H30820.06
H30820.14
4-(Boc-amino)pirydyna 95%
4-(Boc-amino)pirydyna
Purity: 95%
CAS No.: 98400-69-2
Molecular Formula: C10H14N2O2
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 147-150°
MDL No.: MFCD02179232
Formuła:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Temp. topnienia: 147…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179232 Numer CAS: 98400-69-2 |