2-Bromo-6-metoksypirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H30593.06
H30593.14
H30593.06EA
390
PLN
H30593.06
H30593.14
2-Bromo-6-metoksypirydyna ≥97%
2-Bromo-6-metoksypirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 40473-07-2
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 206°
MDL No.: MFCD00088345
Formuła:
C₆H₆BrNO Temp. Wrzenia: 206 °C Gęstość: 1,530 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00088345 Numer CAS: 40473-07-2 |