Drukuj
3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H30170.03 H30170.06
H30170.03EA 792 PLN
H30170.03 H30170.06
3-Chloro-5-fluoropyridine ≥98%
3-Chloro-5-fluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 514797-99-0 Molecular Formula: C5H3ClFN Formula Weight: 131.54 Refractive Index: 1.5015 Melting Point: 25-27° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD05663707
Formuła: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Temp. topnienia: 25…27 °C
Temp. Zapłonu: 41 °C (106 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663707
Numer CAS: 514797-99-0
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III