Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27307.18
H27307.09
H27307.18EA
1930
PLN
H27307.18
H27307.09
Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa ≥98%
Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa
Purity: 98+%
CAS No.: 90076-65-6
Molecular Formula: C2F6LiNO4S2
Formula Weight: 287.08
Melting Point: 234-238°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00210017
Formuła:
C₂F₆LiNO₄S₂ Temp. topnienia: 234…238 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210017 Numer CAS: 90076-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 415-300-0 Jednostka: 2923 ADR: 8,II |