bis(Trifluorometylosulfonylo)imidek 1-butylo-1-metylopirolidyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
PYR14-TFSI, N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide
H27177.06
H27177.18
H27177.06EA
597
PLN
H27177.06
H27177.18
bis(Trifluorometylosulfonylo)imidek 1-butylo-1-metylopirolidyniowy ≥98%
bis(Trifluorometylosulfonylo)imidek 1-butylo-1-metylopirolidyniowy
Purity: 98%
CAS No.: 223437-11-4
Molecular Formula: C11H20F6N2O4S2
Formula Weight: 422.42
MDL No.: MFCD07784447
Formuła:
C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07784447 Numer CAS: 223437-11-4 |