Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metylopirydyniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26983.18
H26983.06
H26983.18EA
1840
PLN
H26983.18
H26983.06
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metylopirydyniowy ≥99%
Tetrafluoroboran 1-butylo-3-metylopirydyniowy
Purity: 99%
CAS No.: 597581-48-1
Molecular Formula: C10H16BF4N
Formula Weight: 237.06
MDL No.: MFCD08458499
Formuła:
C₁₀H₁₆BF₄N Gęstość: 1,204 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08458499 Numer CAS: 597581-48-1 |