2-Bromo-5-chlorobenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25309.14
B25309.22
B25309.14EA
616
PLN
B25309.14
B25309.22
2-Bromo-5-chlorobenzoesan metylu ≥98%
2-Bromo-5-chlorobenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 27007-53-0
Molecular Formula: C8H6BrClO2
Formula Weight: 249.49
Melting Point: 37-40°
MDL No.: MFCD00144763
Formuła:
C₈H₆BrClO₂ Temp. topnienia: 37…40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144763 Numer CAS: 27007-53-0 |