Kwas 2-aminotereftalowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminoterephthalic Acid
B24441.06
B24441.14
B24441.22
B24441.06EA
259
PLN
B24441.06
B24441.14
B24441.22
Kwas 2-aminotereftalowy 99%
Kwas 2-aminotereftalowy
Purity: 99%
CAS No.: 10312-55-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134536 Numer CAS: 10312-55-7 |