Ftalan dipropylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24056.09
B24056.18
B24056.30
B24056.09EA
406
PLN
B24056.09
B24056.18
B24056.30
Ftalan dipropylu ≥98%
Ftalan dipropylu
Purity: 98%
CAS No.: 131-16-8
Molecular Formula: C14H18O4
Formula Weight: 250.30
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₈O₄ Temp. Wrzenia: 168…170 °C (3 mmHg) Gęstość: 1,082 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009371 Numer CAS: 131-16-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-015-8 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |