Dichloro(metylo)(fenylo)silan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methylphenyldichlorosilane
B23999.14
B23999.22
B23999.36
B23999.14EA
228
PLN
B23999.14
B23999.22
B23999.36
Dichloro(metylo)(fenylo)silan ≥98%
Dichloro(metylo)(fenylo)silan
Purity: 98%
CAS No.: 149-74-6
Molecular Formula: C7H8Cl2Si
Formula Weight: 191.13
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Acrid
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 970975
UN No.: 2437
MDL No.: MFCD00000490
Formuła:
C₇H₈Cl₂Si Temp. Wrzenia: 205…206 °C Gęstość: 1,173 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000490 Numer CAS: 149-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-746-2 Jednostka: 2437 ADR: 8,II |