1-Dodecylpyridinium chloride hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23492.14
B23492.22
B23492.14EA
490
PLN
B23492.14
B23492.22
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate 98%
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 207234-02-4
Molecular Formula: C17H30ClN.xH2O
Formula Weight: 283.89(anhy)
Melting Point: 88-90°
MDL No.: MFCD00150002
Formuła:
C₁₇H₃₀ClN·xH₂O MW: 283.88 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 88…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150002 Numer CAS: 207234-02-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-232-2 |