α-Acetylo-γ-butyrolakton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22967.22
B22967.36
B22967.22EA
267
PLN
B22967.22
B22967.36
α-Acetylo-γ-butyrolakton ≥98%
α-Acetylo-γ-butyrolakton
Purity: 98+%
CAS No.: 517-23-7
Molecular Formula: C6H8O3
Formula Weight: 128.13
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 107-108°/5mm
Beilstein Reference: 112676
Merck Reference: 14,83
MDL No.: MFCD00005394
Formuła:
C₆H₈O₃ Temp. Wrzenia: 107…108 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,190 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005394 Numer CAS: 517-23-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-235-2 Klasyfikacja Merck : 14,83 |