Bezwodnik 3-metyloftalowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
B22864.06
B22864.14
B22864.06EA
957
PLN
B22864.06
B22864.14
Bezwodnik 3-metyloftalowy 96%
Bezwodnik 3-metyloftalowy
Purity: 96%
CAS No.: 4792-30-7
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00047316
Formuła:
C₉H₆O₃ MW: 162.14 g/mol Temp. topnienia: 114…116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047316 Numer CAS: 4792-30-7 Numer WE (dawny EINECS): 225-344-0 |