2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22662.22
B22662.36
B22662.22EA
298
PLN
B22662.22
B22662.36
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride 98%
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4261-68-1
Molecular Formula: [(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl.HCl
Formula Weight: 200.15
Melting Point: 131-134°
Beilstein Reference: 3551603
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012496
Formuła:
C₈H₁₉Cl₂N Temp. topnienia: 131…134 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012496 Numer CAS: 4261-68-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-238-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,I |