Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
B22489.09
B22489.18
B22489.09EA
414
PLN
B22489.09
B22489.18
Methyl-2,5-dichlorobenzoate ≥99%
Methyl-2,5-dichlorobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 2905-69-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆Cl₂O₂ Temp. topnienia: 37…40 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000606 Numer CAS: 2905-69-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-815-7 |