Trifluoromethanesulphonamide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22112.03
B22112.06
B22112.03EA
710
PLN
B22112.03
B22112.06
Trifluoromethanesulphonamide 96%
Trifluoromethanesulphonamide
Purity: 96%
CAS No.: 421-85-2
Molecular Formula: CF3SO2NH2
Formula Weight: 149.09
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1812099
Formuła:
CH₂F₃NO₂S Temp. topnienia: 116…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068714 Numer CAS: 421-85-2 Numer WE (dawny EINECS): 431-270-1 |