DL-Kwas tropinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-Kwas tropinowy
B22040.09
B22040.18
B22040.09EA
255
PLN
B22040.09
B22040.18
DL-Kwas tropinowy ≥98%
DL-Kwas tropinowy
Purity: 98%
CAS No.: 552-63-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 2209199
Merck Reference: 14,9779
MDL No.: MFCD00004255
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. topnienia: 117…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004255 Numer CAS: 529-64-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-020-6 |