Benzoesan winylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21805.22
B21805.36
B21805.22EA
603
PLN
B21805.22
B21805.36
Benzoesan winylu 95%
Benzoesan winylu
Purity: 95%
CAS No.: 769-78-8
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.529
Boiling Point: 73-74°/8mm
Beilstein Reference: 2041125
MDL No.: MFCD00048141
Formuła:
C₉H₈O₂ MW: 148.16 g/mol Temp. Wrzenia: 73…74 °C (8 mmHg) Gęstość: 1.070 Temp. Zapłonu: 82 °C (180 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048141 Numer CAS: 769-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-214-3 |