p-Tolilotrichlorosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21728.06
B21728.14
B21728.06EA
278
PLN
B21728.06
B21728.14
p-Tolilotrichlorosilan ≥97%
p-Tolilotrichlorosilan
Purity: 97%
CAS No.: 701-35-9
Molecular Formula: C7H7Cl3Si
Formula Weight: 225.58
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Irritating
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1866557
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00045131
Formuła:
C₇H₇Cl₃Si Temp. Wrzenia: 218…220 °C Gęstość: 1,280 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045131 Numer CAS: 701-35-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-854-0 Jednostka: 2987 ADR: 8,II |