Tereftalan dietylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
B21401.09
B21401.18
B21401.09EA
383
PLN
B21401.09
B21401.18
Tereftalan dietylu 95%
Tereftalan dietylu
Purity: 95%
CAS No.: 636-09-9
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Melting Point: 44-46°
MDL No.: MFCD00039891
Formuła:
C₁₂H₁₄O₄ MW: 222.24 g/mol Temp. topnienia: 44…46 °C Gęstość: 1.100 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039891 Numer CAS: 636-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-249-1 |