Tetrafluoroboran rubidu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20817.06
B20817.14
B20817.06EA
631
PLN
B20817.06
B20817.14
Tetrafluoroboran rubidu ≥98%
Tetrafluoroboran rubidu
Purity: 98%
CAS No.: 18909-68-7
Molecular Formula: BF4Rb
Formula Weight: 172.27
MDL No.: MFCD00083071
Formuła:
BF₄Rb MW: 172.27 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00083071 Numer CAS: 18909-68-7 Numer WE (dawny EINECS): 242-660-4 |