Aluminium trifluoromethanesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20785.06
B20785.14
B20785.06EA
620
PLN
B20785.06
B20785.14
Aluminium trifluoromethanesulphonate 99%
Aluminium trifluoromethanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 74974-61-1
Molecular Formula: C3AlF9O9S3
Formula Weight: 474.20
Melting Point: ca 300°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00143596
Formuła:
C₃AlF₉O₉S₃ Temp. topnienia: ∼ 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143596 Numer CAS: 74974-61-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |