2-(2-Heksyloksyetoksy)etanol 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
B20774.0D
B20774.0F
B20774.AP
B20774.0DEA
5890
PLN
B20774.0D
B20774.0F
B20774.AP
2-(2-Heksyloksyetoksy)etanol 97
2-(2-Heksyloksyetoksy)etanol
Purity: 97%
CAS No.: 112-59-4
Molecular Formula: C10H22O3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4370
Melting Point: -40°
Boiling Point: 259-261°
Beilstein Reference: 1743959
MDL No.: MFCD00010703
Formuła:
C₁₀H₂₂O₃ MW: 190.28 g/mol Temp. Wrzenia: 259…261 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 0.932 Temp. Zapłonu: 123 °C (253 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010703 Numer CAS: 112-59-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-988-3 |