Methyl 5-bromo-2-furoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
B20524.06
B20524.03
B20524.14
B20524.06EA
722
PLN
B20524.06
B20524.03
B20524.14
Methyl 5-bromo-2-furoate ≥97%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Purity: 97%
CAS No.: 2527-99-3
Molecular Formula: C6H5BrO3
Formula Weight: 205.01
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD00092313
Formuła:
C₆H₅BrO₃ MW: 205.01 g/mol Temp. topnienia: 62…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00092313 Numer CAS: 2527-99-3 |