Copper(II) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
B20253.06
B20253.14
B20253.22
B20253.06EA
673
PLN
B20253.06
B20253.14
B20253.22
Copper(II) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Copper(II) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 34946-82-2
Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2
Formula Weight: 361.68
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 4028198
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00077492
Formuła:
C₂CuF₆O₆S₂ MW: 361.69 g/mol Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077492 Numer CAS: 34946-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 252-300-8 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |