p-Toliltrimetylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trimethyl-p-tolylsilane, Trimethyl(p-tolyl)silane
A17884.06
A17884.14
A17884.06EA
733
PLN
A17884.06
A17884.14
p-Toliltrimetylosilan ≥97%
p-Toliltrimetylosilan
Purity: 97%
CAS No.: 3728-43-6
Molecular Formula: C10H16Si
Formula Weight: 164.33
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4910
Boiling Point: 191-192°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014850
Formuła:
C₁₀H₁₆Si MW: 164.32 g/mol Temp. Wrzenia: 191…192 °C Gęstość: 0.865 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014850 Numer CAS: 3728-43-6 ADR: 3 III |