Menton (mieszanina izomerów) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone
A17665.0B
A17665.18
A17665.30
A17665.0BEA
3010
PLN
A17665.0B
A17665.18
A17665.30
Menton (mieszanina izomerów) ≥98%
Menton (mieszanina izomerów)
Purity: 98%
CAS No.: 10458-14-7
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 72°(162°F)
Boiling Point: ca 207°
MDL No.: MFCD00062998
Formuła:
C₁₀H₁₈O Temp. Wrzenia: ∼207 °C Gęstość: 0,894 Temp. Zapłonu: 72 °C (162 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00062998 Numer CAS: 10458-14-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-944-9 |