Magnesium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
A17591.06
A17591.14
A17591.06EA
286
PLN
A17591.06
A17591.14
Magnesium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Magnesium trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 60871-83-2
Molecular Formula: C2F6MgO6S2
Formula Weight: 322.43
Melting Point:
Formuła:
C₂F₆MgO₆S₂ Temp. topnienia: >310 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042601 Numer CAS: 60871-83-2 Jednostka: 1759 ADR: 8,III |