Brij® 35
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15809.30
A15809.0B
A15809.0I
A15809.30EA
232
PLN
A15809.30
A15809.0B
A15809.0I
Brij® 35
CAS No.: 9002-92-0
Molecular Formula: C58H118O24
Formula Weight: 1199.57
Physical Form: Waxy solid
Appearance: White
Melting Point: ca 35-40°
MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Formuła:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Temp. topnienia: ∼ 35…40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00080891 Numer CAS: 9002-92-0 Numer WE (dawny EINECS): 500-002-6 |