p-Toluenosulfonian pirydyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
A15708.14
A15708.22
A15708.36
A15708.14EA
696
PLN
A15708.14
A15708.22
A15708.36
p-Toluenosulfonian pirydyniowy ≥98%
p-Toluenosulfonian pirydyniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 24057-28-1
Molecular Formula: C12H13NO3S
Formula Weight: 251.31
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 3764305
Formuła:
C₁₂H₁₃NO₃S Temp. topnienia: 116…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013108 Numer CAS: 24057-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 246-002-7 |