Eter etylowo winylowy ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with N,N-diethylaniline
A15691.0F
A15691.AK
A15691.AP
A15691.0FEA
1290
PLN
A15691.0F
A15691.AK
A15691.AP
Eter etylowo winylowy ≥99% stabilised
Eter etylowo winylowy
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 109-92-2
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3765
Odour: Ether-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 33-34°
Beilstein Reference: 605351
UN No.: 1302
MDL No.: MFCD00009248
Formuła:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Temp. Wrzenia: 33…34 °C Temp. topnienia: –115 °C Gęstość: 0.754 Temp. Zapłonu: –45 °C (–49 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009248 Numer CAS: 109-92-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-718-4 Jednostka: 1302 ADR: 3 I |