Tribromek pirydyniowy tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15684.14
A15684.22
A15684.36
A15684.14EA
0
PLN
A15684.14
A15684.22
A15684.36
Tribromek pirydyniowy tech. 90%, Technical Grade
Tribromek pirydyniowy
Purity: 90%
CAS No.: 39416-48-3
Molecular Formula: C5H5N.HBr3
Formula Weight: 319.82
Melting Point: 128-136°
Beilstein Reference: 3690144
Merck Reference: 14,7973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013223
Formuła:
C₅H₆Br₃N Temp. topnienia: 128…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013223 Numer CAS: 39416-48-3 Numer WE (dawny EINECS): 254-446-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7973 |