Chloro(dimetylo)(fenylo)silan 97+%, rods
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorodimethylphenylsilane
A15638.06
A15638.14
A15638.22
A15638.06EA
407
PLN
A15638.06
A15638.14
A15638.22
Chloro(dimetylo)(fenylo)silan 97+%, rods
Chloro(dimetylo)(fenylo)silan
Purity: 97+%
CAS No.: 768-33-2
Molecular Formula: C8H11ClSi
Formula Weight: 170.72
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 606292
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000499
Formuła:
C₈H₁₁ClSi MW: 170.71 g/mol Temp. Wrzenia: 192…193 °C Gęstość: 1.032 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000499 Numer CAS: 768-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-193-0 Jednostka: 2987 ADR: 8 II |