Chlorowodorek 4-chloropirydyny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloropyridinium chloride
A15628.06
A15628.14
A15628.22
A15628.06EA
200
PLN
A15628.06
A15628.14
A15628.22
Chlorowodorek 4-chloropirydyny ≥98%
Chlorowodorek 4-chloropirydyny
Purity: 98+%
CAS No.: 7379-35-3
Molecular Formula: C5H4ClN.HCl
Formula Weight: 150.01
Flash Point: 198°(388°F)
Odour: Weak
pH: 2
Melting Point: ca 210° subl.
Beilstein Reference: 3684904
MDL No.: MFCD00012829
Formuła:
C₅H₅Cl₂N MW: 150.01 g/mol Temp. topnienia: ∼ 210 °C (subl.) Temp. Zapłonu: 198 °C (388 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012829 Numer CAS: 7379-35-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-946-1 |