Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15400.06
A15400.14
A15400.22
A15400.06EA
390
PLN
A15400.06
A15400.14
A15400.22
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2967-66-0
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 86-87°/10mm
Beilstein Reference: 1963288
MDL No.: MFCD00042324
Formuła:
C₉H₇F₃O₂ Temp. Wrzenia: 86…87 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 13…14 °C Gęstość: 1,268 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042324 Numer CAS: 2967-66-0 |